Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Scientific
H62811.03EA 3200 PLN
H62811.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₅BF₄O₂
MW: 290,06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878544
Numer CAS: 445303-67-3