Drukuj
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
Niebezpieczeństwo
H62157.03EA 343 PLN
H62157.03 H62157.06
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
ADR: 8,III