Drukuj
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
Niebezpieczeństwo
H59275.MDEA 397 PLN
H59275.MD H59275.03
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847179
Numer CAS: 127425-73-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II