Drukuj
Eriochrome blue black B indicator for metal titration, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03168.0025EA 221 PLN
1.03168.0025
Eriochrome blue black B indicator for metal titration, Supelco®
Eriochrome blue black B
Formuła: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416,39 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 222-639-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
pH 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)