Drukuj
Bromek etydu 0,625 mg/ml roztwór wodny
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
J62029.AAEA 302 PLN InStock
J62029.AA
Bromek etydu 0,625 mg/ml roztwór wodny
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C (0.1 torr)
Temp. topnienia: 261 to 264 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: Max. 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04751