Drukuj
Bromek etydu 10 mg/ml roztwór wodny
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
J62282.ABEA 560 PLN
J62282.AB
Bromek etydu 10 mg/ml roztwór wodny
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III