Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% roztwór wodny
Dostawca: Merck
8.45025.5000EA
0
PLN
8.45025.5000
8.45025.0100
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% roztwór wodny
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Formuła:
C₁₀H₁₇NO MW: 167,25 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00008281 Numer CAS: 100-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-895-5 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |