Drukuj
Skrobaki do komór
Dostawca: Biotium
22003.EA 1980 PLN
22003.
Skrobaki do komór
Skrobaki do komórek
PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
Sposób pakowania: Packaged in 20 sterile packs of 10 scrapers per pack.