Drukuj
Chłodziarka przepływowa CK 310
Dostawca: SI Analytics
SCOI285414320EA 19700 PLN
SCOI285414320
Chłodziarka przepływowa CK 310
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
The flow-through cooler CK 310 is the perfect complement to bath thermostats of CT 72 series to extending their temperature range to below ambient temperature.
  • Small footprint
  • Low energy requirement: Economic solution preventing tap water usage for cooling
  • Internal cooling loop is made of stainless steel: Better chemical resistance than copper