Drukuj
Wyszukano: Kuwety przepływowej
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (662-0457)
Producent: VWR Collection
Opis: Naczynka niskiego przepływu VWR są przeznaczone do stosowania w różnych technikach instrumentalnych, takich jak FIA, HPLC i IEF.Są one równeiż stosowa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Oxford Nanopore Technologies
Opis: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION devices.
Producent: Oxford Nanopore Technologies
Opis: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
New Product
Numer katalogowy: (METT30014098)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Flow cell, InLab® Trace
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (METT51302257)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Agilent
Opis: Inlet capillary with heat exchanger, 0,17 mm ID, 590 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
Numer katalogowy: (HEWLG4301-60100)
Producent: Agilent
Opis: Flow cell, high pressure, flow path 10 mm, for supercritical fluid chromatography
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom