Drukuj
Płytki PCR do mikrobiologii, Eppendorf twin.tec®
Dostawca: Eppendorf
Eppendorf twin.tec®
737-0180EA 493 PLN
737-0180 731-0414 737-0182 737-0181 737-0184 737-0183
Płytki PCR do mikrobiologii, Eppendorf twin.tec®
Mikropłytki Płytki do PCR
Eppendorf twin.tec® PCR płytki przeznaczone są do zastosowań w mikrobiologii.
  • Jednoczęściowa konstrukcja ramki z poliwęglanu i studnie z polipropylenowe dla optymalnej wydajności
  • Niezwykle cienkościenne studnie z PP gwarantują optymalne przekazywanie ciepła do próbki
  • Wyjątkowo solidne i odporne
  • Podwyższone brzegi dołków zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego
Certyfikaty: Certified PCR clean