Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C18, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7020-00EA 1180 PLN
7020-00 7020-23 7020-01 7020-08 7020-06 7020-07 7020-26 7020-27 7020-13 7020-02 7020-03 7334-04 7334-06 7334-07 7334-03 7334-08
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C18, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Zastosowania ogólne: anality niejonowe od niepolarnych do umiarkowanie polarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostępne w bębnie z włókien wyłożonym folią, nazywanym Jumbo Pack. Aby uniknąć niewygodnego otwierania indywidualnych torebek, kolumny są luźno zapakowane w okładzinie z folii.