Drukuj
Rękawice przemysłowe, JACKSON SAFETY* G40 PU Coated
Dostawca: Kimberly-Clark
JACKSON SAFETY* G40
KIMB13840EA 216 PLN
KIMB13840 KIMB13838 KIMB13839 KIMB13837
Rękawice przemysłowe, JACKSON SAFETY* G40 PU Coated
Rękawice
Bezszwowe wkładki nylonowe z czarnym powleczeniem z poliuretanu.
  • Cienkie dla delikatnego dotyku
  • Doskonała przyczepność i zręczność
  • Bezszwowa dzianinowa konstrukcja dla wygody
  • Odporne na rozdarcie i ścieranie
Idealny do przenoszenia drobnych części, magazynowania oraz wysyłki i konserwacji.
Certyfikaty: EN 388 (3131); Kat. II