Drukuj
Stojaki chłodzące
Dostawca: Köhler Technische Produkte
KOEHA-1070EA 942 PLN
KOEHA-1070
Stojaki chłodzące
Statywy do probówek Statywy chłodzące
PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.