Drukuj
VWR® PolarSafe Dots, etykiety kriogeniczne
Dostawca: VWR
VWR®
817-0153EA 291 PLN
817-0153 817-0154 817-0155 817-0156
VWR® PolarSafe Dots, etykiety kriogeniczne
Etykiety
Kropki PolarSafe wykonane są z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem opracowanym tak, aby przylegał do szkła laboratoryjnego i plastiku. Kropki te wytrzymają nie tylko konwencjonalne zamrażanie (−80 ° C), ale mogą być również stosowane w większości zastosowań do przechowywania kriogenicznego (przechowywanie w azocie w fazie gazowej przy −196 ° C). Nie ma potrzeby stosowania oddzielnych rozwiązań do etykietowania do jednostek ochronnych kriogenicznych i ultra niskich zamrażarek. Etykiety mogą być używane nawet w inkubatorach Kropki PolarSafe nie wymagają laminowania do bycia skutecznymi. Smuklejsze etykiety sprawiają, że probówki nadal będą pasować do większości systemów przechowywania bez przyklejania lub odrywania etykiety. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na trwałe oznaczenie całego asortymentu, od probówek do mikrowirówki po kriofiolki, płytka mikrotitr do pojemników do przechowywania.
  • Wytrzymuje w szerokim zakresie temperatur Przylega do kilku rodzajów materiałów