Drukuj
Ostrza do bezpiecznych noży, nr 37040
Dostawca: Martor
233-2240EA 92 PLN
233-2240
Ostrza do bezpiecznych noży, nr 37040
Żyletki
Industrial blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX RUCK-ZUCK
SECUMAX RUCK-ZUCK SOS
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX COMBI
SECUMAX NOVEX