Drukuj
Ostrza do noży zabezpieczających, nr 99
Dostawca: Martor
233-0139EA 75.8 PLN
233-0139
Ostrza do noży zabezpieczających, nr 99
Żyletki
Ostrze trapezowe do noży bezpiecznych.
  • Z szerokim, dwustronnym szlifem
  • Szlif dwufazowy
  • Ostrze do dwukrotnego zastosowania
Do użytku z następującymi produktami:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25