Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Regały na mikroprobówki, inkubacja,okrągłe
Dostawca: DELTALAB
PP
Even when the rack is fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Racks are 6,4 mm thick with 19 mm long legs and a central handle.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Dla probówek Ilość otworów Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1,5 ml 8 66 mm 4 DELTM-024
1,5 ml 20 105 mm 4 DELTM-026
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość