Drukuj
Probówki do PCR, 0,2 ml, z zakrętką
Dostawca: Deltalab
DELT4094.1REA 770 PLN
DELT4094.1R DELT4094.1N
Probówki do PCR, 0,2 ml, z zakrętką
Probówki Probówki do PCR
Tubes made of PP with attached hinged caps.
  • Caps are flat and easily pierceable
  • RNAse, DNAse and PCR inhibitors free