Drukuj
Kolby stożkowe, próżniowe, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
Quickfit®
212-0588EA 218 PLN
212-0588
Kolby stożkowe, próżniowe, Quickfit®
Kolby Butelki do hodowli
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
O ciężkich ścianach i podstawach. Nadaje się do stosowania w próżni.