Drukuj
Płaskie złącze kołnierzowe, QUICKFIT®
Dostawca: SciLabware
Quickfit®
BIBBFG100EA 473 PLN
BIBBFG100
Płaskie złącze kołnierzowe, QUICKFIT®
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
PYREX®, borosilicate glass, Quickfit® joints, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Highest quality flat flange joints. Precision ground for leak-free performance.