Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, sterylne, Prosat® Sterile™
Dostawca: Contec
PROSAT® Sterile™
CONTPS-840IREA 1980 PLN
CONTPS-840IR 115-0487 115-1867
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, sterylne, Prosat® Sterile™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, wstępnie nasączone
The meltblown polypropylene wipes provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments. Pre-saturated wipes ensure consistent saturation of each wipe independent of operator. They can increase solvent control and accountability as well as reduce VOC emissions.