Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® Polynit Heatseal
Dostawca: Contec
PROSAT®
115-1869EA 5150 PLN
115-1869
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® Polynit Heatseal
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, wstępnie nasączone
This wipe is made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipe. This creates a very clean, non abrasive edge that allows full utilisation of the wipe surface. Pre-saturated with 5% semi grade IPA and 95% DIW.
  • Wipe is exceptionally low in particles and extractable residue
  • Presaturation greatly reduces solvent usage and maximises process control and consistency
  • Abrasion and chemical resistant
  • Ideal for general purpose and critical cleaning
Kolor: Biały
Uwaga: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
*Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.