Drukuj
Mikropipety, ekstrakcja do fazy stałej, HyperSep ™ SpinTip
Dostawca: Thermo Scientific
HyperSep™ SpinTip
HYPE60109-413EA 0 PLN
HYPE60109-413 HYPE60109-401 HYPE60109-415 HYPE60109-416
Mikropipety, ekstrakcja do fazy stałej, HyperSep ™ SpinTip
HyperSep SpinTip to wyjątkowa koncepcja ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Końcówki mają drobną szczelinę na dole (szerokość szczeliny 1 - 2 μm), która pozwala na przejście cieczy, ale zatrzymuje materiał chromatograficzny (20 - 30 μm) w końcówce. Eliminuje to również potrzebę stosowania filtra, a tym samym martwej objętości.
  • Idealny podczas pracy z małymi próbkami
  • Końcówki zawierają tylko pożądany materiał chromatograficzny i nic więcej
  • Dostępne z szeroką gamą materiałów, aby dopasować je do szerokiego zakresu zastosowań