Drukuj
Butelki do wirówek, PP/PC, z zakrętką, Corning®
Dostawca: Corning
Corning®
734-4270EA 1410 PLN
734-4270 734-4271 734-4267 734-4268 734-4269 734-4264 734-4265 734-4266
Butelki do wirówek, PP/PC, z zakrętką, Corning®
Butelki i butle Butle wirówkowe 
PP, translucent or PC, clear.
  • Tłoczona podziałka i teksturowane pole do opisu
  • Nakrętka łatwa do chwytania
  • Nakrętki niewymienialne między różnymi rozmiarami/materiałami butelek
  • Bardzo grube ścianki zapewniają trwałość
  • Szeroka szyjka ułatwia napełnianie
Butelki wirówkowe do wirowania dużych objętości przy zbieraniu komórek, pelletu lub oczyszczaniu białek. Pozwalają na zmniejszenie cyklów wirowania, zwiększają efektywność i produktywność. Dwa typy nakrętek: standardowa i wysokowydajna z O-ringiem silikonowym. Bez przeciekania nawet przy maksymalnych prędkościach wirowania (butle powinny być napełnione w maksymalnie 80 %).
  • Tłoczona podziałka i teksturowane pole do opisu
  • Nakrętka łatwa do chwytania
  • Nakrętki niewymienialne między różnymi rozmiarami/materiałami butelek
  • Bardzo grube ścianki zapewniają trwałość
  • Szeroka szyjka ułatwia napełnianie
Butelki wirówkowe do wirowania dużych objętości przy zbieraniu komórek, pelletu lub oczyszczaniu białek. Pozwalają na zmniejszenie cyklów wirowania, zwiększają efektywność i produktywność. Dwa typy nakrętek: standardowa i wysokowydajna z O-ringiem silikonowym. Bez przeciekania nawet przy maksymalnych prędkościach wirowania (butle powinny być napełnione w maksymalnie 80%).