Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Liczniki, Hand Tally
Dostawca: VWR Collection
VWR®
710-0935EA 127 PLN InStock
710-0935
Liczniki, Hand Tally
Liczniki kolonii
Metal construction is designed for reliability, long life, and hard use. Unique engineering provides a smooth tactile feel. Numbers instantly and automatically return to zero with a twist of the reset knob.
  • Compact unit for carrying in the pocket
  • Ease in viewing, large white numerals on a black background
Hundreds of laboratory applications provide opportunities to count blood samples, take surveys, inventory items, total drops of liquid, receive lab samples, and tally biomedical events. A protective window seals out dust, dirt and humidity. The rugged, heavy-duty, chrome-finished case has a hinged finger loop for a secure grip. Finger pressure on the button produces an audible click that signals the count. This feature ensures a registered count without looking at the counter.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość