Drukuj
Barwnik obciażający
Dostawca: VWR Chemicals
733-2574EA 158 PLN
733-2574 733-2575 733-2576
Barwnik obciażający
Barwniki Barwniki do elektroforezy
These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Suitable for TAE, TBE, SB and LB electrophoresis buffers.
Certyfikaty: EC Regulation No. 1907/2006 (REACH).
Sposób pakowania: Each kit contains 5×1 ml.
Uwaga: Store at –20 °C for in vitro use only.