Drukuj
Woda, PCR grade
Dostawca: VWR Chemicals
733-2573EA 189 PLN
733-2573
Woda, PCR grade
Woda
Ultrapure water, free of endonuclease-, nicking-, and exonuclease activity, free of human DNA.
  • Convenient 5 ml aliquots
  • Tested for contaminating activities
Uwaga: Storage at room temperature. Long term storage at -20 °C. Product expiry at -20 °C is stated on the label.
Formuła: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNA nicking activity Passed
Endonuclease activity Passed
Exonuclease activity Passed
Absence of Human DNA Passed
Volume check, 5 ml/tube Passed