Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki, wąska szyjka, oktagonale, z zakrętkami
Dostawca: Corning Life Science
PET, transparent, with tamper-evident screw cap
  • Molded graduations
  • Ergonomic and unbreakable
  • Pre-assembled screw cap
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Szer.xGłęb.xWys. Szyjka Ø wewn. Ilość Typ pakowania Numer katalogowy VWR Ilość
250 ml 63×63×132 mm 31 mm 192 24/tray filmed pack GOSSP250B-06
500 ml 74×74×170 mm 31 mm 120 12/tray filmed pack GOSSP500B-12
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość