Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mailing boxes
Dostawca: SARSTEDT
Mailing boxes, made of cardboard, for safe transport of diagnostic specimen in containers.
  • With printed label
  • Lightweight
  • Sturdy
Post-transport packaging for diagnostic samples in accordance with packaging regulation P 650, oversize letter, structural authorisation, flat design.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Mailing boxes with integral restriants for 1 - 4 containers 198×107×38 mm 50 SARS95.900
Mailing boxes with integral restriants for 1 - 4 containers 198×107×50 mm 50 SARS95.901
Mailing boxes with enclosed foam bag for 1 - 10 containers 220×170×40 mm 50 SARS95.902
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość