Drukuj
Pojemnik transportowy, okrągły
Dostawca: Sarstedt
SARS78.897EA 756 PLN
SARS78.897 SARS78.898 SARS78.898.300 SARS78.892 SARS78.890 SARS78.895 SARS78.896
Pojemnik transportowy, okrągły
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
These mailing containers are made of PP. Suitable for the transport of diagnostic samples.
  • Leakproof at a pressure difference of 95 kP
  • Without cap
Certyfikaty: Compliance with the P650/ADR packaging instructions.