Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Obuwie ochronne ESD, chodaki, Light, 31041/31042
Dostawca: Abeba
Light
ESD safety shoe made from smooth leather and a lightweight PU sole (fuel resistant).
  • Perspiration-absorbent special lining with Silver Point
  • Replaceable acc Wave insole; orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Lightweight PU sole with high slip resistance and shock-absorbing system
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Foldable, adjustable heel strap
  • Instep area with elastic band
Colour: White/black
Certyfikaty: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; SB, A, E, FO, SRA.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
White
Rozmiar buta Kolor Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
35 Biały 1 PAIR ABEB31041/35
36 Biały 1 PAIR ABEB31041/36
37 Biały 1 PAIR ABEB31041/37
38 Biały 1 PAIR ABEB31041/38
39 Biały 1 PAIR ABEB31041/39
40 Biały 1 PAIR ABEB31041/40
41 Biały 1 PAIR ABEB31041/41
42 Biały 1 PAIR ABEB31041/42
43 Biały 1 PAIR ABEB31041/43
44 Biały 1 PAIR ABEB31041/44
45 Biały 1 PAIR ABEB31041/45
46 Biały 1 PAIR ABEB31041/46
47 Biały 1 PAIR ABEB31041/47
48 Biały 1 PAIR ABEB31041/48
Black
Rozmiar buta Kolor Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
35 Czarny 1 PAIR ABEB31042/35
36 Czarny 1 PAIR ABEB31042/36
37 Czarny 1 PAIR ABEB31042/37
38 Czarny 1 PAIR ABEB31042/38
39 Czarny 1 PAIR ABEB31042/39
40 Czarny 1 PAIR ABEB31042/40
41 Czarny 1 PAIR ABEB31042/41
42 Czarny 1 PAIR ABEB31042/42
43 Czarny 1 PAIR ABEB31042/43
44 Czarny 1 PAIR ABEB31042/44
45 Czarny 1 PAIR ABEB31042/45
46 Czarny 1 PAIR ABEB31042/46
47 Czarny 1 PAIR ABEB31042/47
48 Czarny 1 PAIR ABEB31042/48
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość