Drukuj
Pojmeniki na mocz
Dostawca: Sarstedt
SARS77.577EA 520 PLN
SARS77.577 SARS77.582
Pojmeniki na mocz
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904