Drukuj
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, IW50
Dostawca: Portwest
PRTWIW50BLUEA 53.5 PLN
PRTWIW50BLU
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, IW50
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki dezynfekujące
Anti-bacterial polyviscose wipes designed to protect surfaces and prevent contamination
Certyfikaty: EN 1276, EN 14476
Uwaga: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
*Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904