Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Gąbka, Nasco®
Dostawca: NASCO FORT ATKINSON
This non sterile sponge can be used for a variety of surface sampling applications. The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
  • Sponge can be sterilised by radiation or autoclaving with the sponge placed in a glass or other autoclavable container
  • Users can easily write on the white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Dł.×Szer. Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
38×76 mm Bag of 250 250 NASCB01351WA
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość