Drukuj
Fartuchy do cleanroom, BioClean-R™ Albany
Dostawca: Ansell-Nitritex
NITRALB001-B20-44EA 0 PLN
NITRALB001-B20-44 NITRALB001-B20-42 NITRALB001-B20-40
Fartuchy do cleanroom, BioClean-R™ Albany
Fartuchy te wykonane są tkaniny MT031 zawierającej 99% poliestru i 1% węgla.
  • Rękawy raglanowe
  • Centralny zamek błyskawiczny z suwakiem (bez niklu)
  • Ze stójką
  • Zapinane na guzik w nadgarstku
Fartuchy nadają się do stosowania w klasach ISO 4 i wyższych.
Kolor: Niebieski
Gramatura: 109 g/m²