Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Wkładki do rękawic, BioClean Halfingers™
Dostawca: Nitritex
Te oburęczne wkladki zakładane pod rękawice zapewniają komfortowe barierę między skórą i rękawiczką. Wykonane w 100% z nylonu (280 Denier), są wygodne w noszeniu przez długi okres czasu.
  • Bez palców - dla maksymalnej wrażliwości dotykowej
  • Przylegające, przepuszczające powietrze, antypoślizgowe
  • Dostępne sterylne lub niesterylne
  • Produkowane w warunkach cleanroom
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4.
Uniwersalny rozmiar
Certyfikaty: Zgodne z ISO 2859
Sposób pakowania Opakowanie: Jedna para w szczelnym worku z PE; 10 par w szczelnym zewnętrznym worku; 20 worków w kartonie (200 par).
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Model Rozmiar Kolor Wysokość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Non sterile version Niesterylne U* Biały 145 mm 20 opakowań, po 10 par 200 PAIR 112-3839
Sterile version Sterylne U* Biały 145 mm 20 opakowań, po 10 par 200 PAIR 112-3906
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Cleanroom class 10/ISO 4; EU GMP (A)
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość