Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, BioClean IsoPure Plus™
Dostawca: Ansell-Nitritex
BioClean IsoPure Plus®
NITRBIWP-9EA 3000 PLN
NITRBIWP-9
Chusteczki do pomieszczeń czystych, BioClean IsoPure Plus™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te ściereczki wykonane są z podwójnie tkanego poliestru z włókna ciągłego. Posiadają doskonałe właściwości absorpcyjne, są wytrzymałe i trwałe.
Te ściereczki wykonane są z podwójnie tkanego poliestru z włókna ciągłego. Posiadają doskonałe właściwości absorpcyjne, są wytrzymałe i trwałe.
  • Laserowe cięte krawędzie, aby zapobiec uwalnianiu włókien
  • Gładkie i wytrzymałe
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
  • Laserowe cięte krawędzie, aby zapobiec uwalnianiu włókien
  • Gładkie i wytrzymałe
Kolor: Biały
Aktualne dane, najnowsze wyniki badań i rodzaje metod badawczych można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.
Uwaga: Aktualne dane, najnowsze wyniki badań i rodzaje metod badawczych można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.