Drukuj
CO2 Inkubatory o dużej pojemności Reach-In
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
HERA3951EA 146270 PLN
HERA3951
CO2 Inkubatory o dużej pojemności Reach-In
Inkubatory Inkubatory CO₂
  • Three RH system settings: Off, medium, high
  • Three water fill options: Automatic, semi-automatic, ergonomic manual
  • Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ microprocessor control
  • Selectable temperature, overtemperature, CO₂, humidity
  • Audible/visual alarm and alarm silence
  • Remote alarm contacts
  • Data outputs to help meet internal and regulatory documentation requirements
Certyfikaty: CE, UL, cUL.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z pięcioma półkami ze stali nierdzewnej. Dostępna jest szeroka gama opcji i akcesoriów. Szczegóły na zapytanie.