Drukuj
Czytnik kodów kreskowych, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
NUNC330050EA 3480 PLN
NUNC330050
Czytnik kodów kreskowych, Nunc™
Systemy kodów kreskowych
Ten trwały czytnik kodów jest idealny do prostego śledzenia próbek. Można używać go z każdym portem USB.
  • Funkcja “Plug'n'Play” pozwala automatycznie przejść do czytania kodów: 128A, 128B, 128C, 39 i przekładania 2/5 wygodny i łatwy do używania z arkuszem Excel
  • Skaner jest skanerem kontaktowym oznacza to że aby odczytać kod musi być z nim w kontakcie