Order Entry
Filtration capsules, Sartopore® 2 XLG
 :  Sartorius
undefined
Filtration capsules, Sartopore® 2 XLG
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • SARP5445307G8-SO-A
  • SARP5445307G7-SO-A
  • SARP5445307G0-SO-V
  • SARP5441307G4-SS-B
  • Max. pressure:
  • 5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
  • 5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
  • 5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
  • 4 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
Sartopore® 2 XLG capsules
  •  
    Type
    Pore size
    Filtration area
    Connection
    Pk
  • SARP5441307G4-SS-B
    5441307G4-SS-B
    Sartopore® 2 XLG capsules size 4
    0,2 µm
    210 cm²
    Tri-Clamp (1/2")
    5
    1 * 5 SZT
    1 * 5 SZT - 1 670 zł
    1 670 zł
    1 * 5 SZT
       1 670 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Max. pressure
    4 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
Sartopore® 2 XLG MidiCaps®
  •  
    Type
    Pore size
    Filtration area
    Connection
    Pk
  • SARP5445307G0-SO-V
    5445307G0-SO-V
    Sartopore® 2 XLG MidiCaps size 0
    0,2 µm
    5200 cm²
    Tri-Clamp (1 1/2")/Single-stepped hose barb (1/2")
    2
    1 * 2 SZT
    1 * 2 SZT - 5 160 zł
    5 160 zł
    1 * 2 SZT
       5 160 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Max. pressure
    5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
  • SARP5445307G7-SO-A
    5445307G7-SO-A
    Sartopore® 2 XLG MidiCaps size 7
    0,2 µm
    650 cm²
    Tri-Clamp (1 1/2")/Single-stepped hose barb (1/2")
    4
    1 * 4 SZT
    1 * 4 SZT - 3 430 zł
    3 430 zł
    1 * 4 SZT
       3 430 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Max. pressure
    5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C
  • SARP5445307G8-SO-A
    5445307G8-SO-A
    Sartopore® 2 XLG MidiCaps size 8
    0,2 µm
    1300 cm²
    Tri-Clamp (1 1/2")/Single-stepped hose barb (1/2")
    4
    1 * 4 SZT
    1 * 4 SZT - 4 940 zł
    4 940 zł
    1 * 4 SZT
       4 940 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Max. pressure
    5 bar @ 20 °C; 2 bar @ 80 °C