Drukuj
VWR®, Ściereczki, wstępnie nasączone
Dostawca: VWR
VWR®
115-0128EA 160 PLN
115-0128
VWR®, Ściereczki, wstępnie nasączone
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki nasączone
Te chusteczki z włókniny są wykonane w 100% z polipropylenu i są nasączone mieszanką czystego 70% alkoholu izopropylowego i 30% dejonizowanej wody o czystości odczynnikowej Idealnie nadają się do wycierania części optycznych, delikatnego szkła, elektrod, kuwet, mikroskopów czy soczewek.
  • Nadają się do wszystkich zastosowań w obszarach wrażliwych ekologicznie
  • Bardzo mocne, miękkie i niestrzępiące się
  • Nie rysują powierzchni
  • Indywidualnie dozowane chusteczki są poręczne i gotowe do natychmiastowego użycia
  • Pojemnik nablatowy z możliwością wielokrotnego zamykania zapewnia czystą chusteczkę za każdym razem, zamykana zatrzaskowo góra eliminuje zanieczyszczenia z kurzu lub brudu
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904