Drukuj
Butelki, wąska szyja, zatwierdzone przez UN, z zakrętką
Dostawca: Bürkle
BURK0304-2500EA 57.7 PLN
BURK0304-2500 BURK0304-1000 BURK0304-0500
Butelki, wąska szyja, zatwierdzone przez UN, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z czarną zakrętką z PP
  • Absolutnie szczelny
  • Z aprobatą UN dla płynów
  • W komplecie z zamknięciem zabezpieczającym przed manipulacją z uszczelką PTFE
Butelki są doskonałe do celów pakowania, pobierania próbek, wysyłania próbek, przechowywania i wysyłki za pośrednictwem usług pocztowych.