Drukuj
Łyżki pomiarowe, PP
Dostawca: Semadeni
116-1151EA 83.6 PLN
116-1151 SEMA2650 SEMA2642 SEMA2643 SEMA2644 SEMA2645 SEMA2646 SEMA2647 SEMA2648
Łyżki pomiarowe, PP
Szufelki do próbek
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904