Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® PS-919
Dostawca: Contec
PROSAT®
115-0377EA 83.3 PLN
115-0377
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® PS-919
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, wstępnie nasączone
This non woven, meltblown PP wipe is pre-saturated with 91% isopropanol and 9% deionised water.
  • Designed for the semiconductor industry
  • Meltblown polypropylene provides improved durability
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
  • Pouches preserve cleanliness and solvent saturation level
Ideal for cleaning process tools and equipment as well as for wiping articles prior to pass through.
Suitable for use in Class 100, ISO 5, M3,5 cleanrooms.
Colour: White
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904