Drukuj
Butelki hybrydyzacyjne
Dostawca: Witeg
WITG2.446.115EA 235 PLN
WITG2.446.115
Butelki hybrydyzacyjne
Butelki i butle Butle/probówki do hybrydyzacji
Szkło borokrzemowe 3.3., z nakrętką GL45 i silikonowym uszczelnieniem
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
With GL 45 screw cap and silicone sealing.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes