Drukuj
Dezynfektant do rąk, Manusept® basic
Dostawca: Bode
Manusept® basic
BODL980489EA 0 PLN
BODL980491 BODL980512 BODE980490 BODL980588 BODL980489
Dezynfektant do rąk, Manusept® basic
Pielęgnacja skóry Środki do dezynfekcji dłoni Płyny i pianki do dezynfekcji skóry
The disinfectant is useful for hygienic and surgical disinfection of the hands for normal and sensitive skin.
  • Active against bacteria, fungi, and enveloped viruses
  • Good skin tolerability
  • Ethanol based
  • Colourant- and fragrance-free
Uwaga: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
* These articles are only available in Germany.
*Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904