Drukuj
Środki dezynfekujące, ClearKlens DE
Dostawca: Diversey
141-1217EA 892 PLN
141-1217 141-1226 DIVY100862174
Środki dezynfekujące, ClearKlens DE
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
ClearKlens DE to gotowy do użycia, sterylny środek dezynfekujący na bazie 70% etanolu i 30% WFI (woda do iniekcji) denaturowany niewielką domieszką IPA. Ma szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, drożdżom i grzybom. Służy do dezynfekcji powierzchni roboczych i urządzeń procesowych w pomieszczeniach czystych. Jest przeznaczony do rozpylania i wycieranie aplikacji.
  • 0,2 μm filtered, gamma irradiated (900 ml) or sterile filled (5 litre pack size) and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation (900ml)
  • Supplied with certificates of analysis, irradiation, endotoxin and sterility where applicable
  • 900 ml trigger spray pack incorporates anti-suck technology
Certyfikaty: Certyfikaty: bakteriobójczy EN 1276; grzybobójczy EN 1650; bakterio- i grzybobójczy EN 13697.
Uwaga: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.