2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol izopropylowy
, Izopropanol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84881.320EA
456
PLN
84881.320
84881.290
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
2-Propanol
Formuła:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011674 Numer CAS: 67-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7 Jednostka: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Klasyfikacja Merck : 13,05228 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | ≥ 99,9 % |
Acidity | ≤ 0,0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0,0002 meq/g |
Evaporation residue | ≤ 1 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Ag (Silver) | ≤ 10 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 25 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 25 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 10 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 10 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 10 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 10 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 50 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 10 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 10 ppb |
Transmittance (205 nm) | ≥ 10 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 50 % |
Transmittance (225 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (240 nm) | ≥ 95 % |
Transmittance (255 nm) | ≥ 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |