Drukuj
Wyszukano: Rurki osuszające
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Numer katalogowy: (201-9110)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Producent: KARTELL
Opis: PE.
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Producent: SciLabware
Opis: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom